Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone hydrochloride
PC501322-1G PC501322-250MG
APOSPC501322-1GEA 5790 CZK
APOSPC501322-1G APOSPC501322-250MG
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride, tech
4-Bromo-3-fluorophenacylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₇BrFNO·ClH
MW: 268,511 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847050
CAS číslo: 1260679-52-4