Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC501321-1G PC501321-250MG PC501321-5G
APOSPC501321-1GEA 8340 CZK
APOSPC501321-1G APOSPC501321-250MG APOSPC501321-5G
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide 97%
4-Bromo-3-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
MW: 295.931 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847180
CAS číslo: 1003879-02-4
UN: 1759
ADR: 8 II