Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC501280-1G PC501280-5G
APOSPC501280-1GEA 1740 CZK
APOSPC501280-1G APOSPC501280-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₅BrFIO
MW: 330.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22543687
CAS číslo: 1394291-47-4