Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501279-1G PC501279-250MG PC501279-5G
APOSPC501279-1GEA 1660 CZK
APOSPC501279-1G APOSPC501279-250MG APOSPC501279-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄BrFIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570400
CAS číslo: 1201149-19-0