Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501277-1G PC501277-5G PC501277-25G
APOSPC501277-1GEA 7870 CZK
APOSPC501277-1G APOSPC501277-5G APOSPC501277-25G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22418610
CAS číslo: 1261216-27-6