Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC501275-1G PC501275-250MG
APOSPC501275-1GEA 13660 CZK
APOSPC501275-1G APOSPC501275-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
4-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345.892 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348556
CAS číslo: 1807008-13-4