4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Bromo-3-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC501269-1G
PC501269-250MG
APOSPC501269-1GEA
20470
CZK
APOSPC501269-1G
APOSPC501269-250MG
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Bromo-3'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₃BrF₃IO MW: 378.912 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28348550 CAS číslo: 1935411-18-9 |