Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501267-1G PC501267-250MG
APOSPC501267-1GEA 13390 CZK
APOSPC501267-1G APOSPC501267-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23702246
CAS číslo: 1193385-18-0