Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501262-1G PC501262-250MG
APOSPC501262-1GEA 10980 CZK
APOSPC501262-1G APOSPC501262-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-iodophenol
Vzorec: C₆H₃BrFIO
MW: 316.894 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27756663
CAS číslo: 1805500-75-7