Tisk…
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501256-1G PC501256-5G
APOSPC501256-1GEA 7150 CZK
APOSPC501256-1G APOSPC501256-5G
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-difluoro-6-nitroaniline
Vzorec: C₆H₃BrF₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375090
CAS číslo: 626238-73-1