Tisk…
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501234-1G PC501234-5G
APOSPC501234-1GEA 910 CZK
APOSPC501234-1G APOSPC501234-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
2-(2,2-Difluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700290
CAS číslo: 937606-78-5