6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501231-1G
PC501231-250MG
APOSPC501231-1GEA
11180
CZK
APOSPC501231-1G
APOSPC501231-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
6-Bromo-4-fluoro-1,3-benzoxazole
Vzorec:
C₇H₃BrFNO MW: 216.007 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28348528 CAS číslo: 1935181-98-8 |