Tisk…
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50123-1G PC50123-5G
APOSPC50123-1GEA 4370 CZK
APOSPC50123-1G APOSPC50123-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415562
CAS číslo: 103879-29-4