Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501229-1G PC501229-5G PC501229-10G
APOSPC501229-1GEA 2400 CZK
APOSPC501229-1G APOSPC501229-5G APOSPC501229-10G
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348526
CAS číslo: 186309-73-9