Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501223-1G PC501223-250MG PC501223-5G
APOSPC501223-1GEA 3020 CZK
APOSPC501223-1G APOSPC501223-250MG APOSPC501223-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26687842
CAS číslo: 1540204-53-2