Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501218-1G PC501218-250MG PC501218-5G
APOSPC501218-1GEA 5390 CZK
APOSPC501218-1G APOSPC501218-250MG APOSPC501218-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348517
CAS číslo: 1784897-62-6