Tisk…
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501205-1G PC501205-250MG PC501205-5G
APOSPC501205-1GEA 2320 CZK
APOSPC501205-1G APOSPC501205-250MG APOSPC501205-5G
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23711759
CAS číslo: 1427431-58-0
UN: 3261
ADR: 8,III