Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501204-1G PC501204-25G
APOSPC501204-1GEA 3480 CZK
APOSPC501204-1G APOSPC501204-25G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-3-fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20527806
CAS číslo: 1137869-91-0