Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC501197-1G
PC501197-5G
APOSPC501197-1GEA
1820
CZK
APOSPC501197-1G
APOSPC501197-5G
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec:
C₉H₆F₄O₃ MW: 238.136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28348498 CAS číslo: 1803831-09-5 |