Tisk…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC501196-1G PC501196-5G PC501196-25G
APOSPC501196-1GEA 3270 CZK
APOSPC501196-1G APOSPC501196-5G APOSPC501196-25G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 99%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15142928
CAS číslo: 1174006-08-6