Tisk…
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501172-1G PC501172-5G PC501172-25G
APOSPC501172-1GEA 2200 CZK
APOSPC501172-1G APOSPC501172-5G APOSPC501172-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110170
CAS číslo: 946125-65-1
UN: 3261
ADR: 8,III