Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501169-1G PC501169-5G
APOSPC501169-1GEA 1410 CZK
APOSPC501169-1G APOSPC501169-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11111001
CAS číslo: 872366-63-7