Tisk…
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
PC501159-1G PC501159-5G
APOSPC501159-1GEA 4070 CZK
APOSPC501159-1G APOSPC501159-5G
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone 98%
3'-Fluoro-2'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
MW: 183,137 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194364
CAS číslo: 1214346-37-8