Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-2-nitrophenyl)methanol
PC501154-1G PC501154-250MG PC501154-5G
APOSPC501154-1GEA 1330 CZK
APOSPC501154-1G APOSPC501154-250MG APOSPC501154-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185620
CAS číslo: 1214323-11-1