Tisk…
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501144-1G PC501144-250MG PC501144-5G
APOSPC501144-1GEA 13460 CZK
APOSPC501144-1G APOSPC501144-250MG APOSPC501144-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185622
CAS číslo: 1104543-73-8
UN: 3261
ADR: 8,III