Tisk…
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501141-1G PC501141-250MG
APOSPC501141-1GEA 20470 CZK
APOSPC501141-1G APOSPC501141-250MG
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
Vzorec: C₉H₆BrF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348475
CAS číslo: 1980045-57-5