Tisk…
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501140-100MG PC501140-1G PC501140-250MG
APOSPC501140-100MGEA 4140 CZK
APOSPC501140-100MG APOSPC501140-1G APOSPC501140-250MG
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Methyl 3-(bromomethyl)-5-fluorophenylacetate
Vzorec: C₁₀H₁₀BrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348474
CAS číslo: 1980044-80-1
UN: 3261
ADR: 8,III