Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501118-1G PC501118-250MG PC501118-5G
APOSPC501118-1GEA 30420 CZK
APOSPC501118-1G APOSPC501118-250MG APOSPC501118-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-5-fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348453
CAS číslo: 1934724-90-9