Tisk…
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501107-1G PC501107-250MG PC501107-5G
APOSPC501107-1GEA 1660 CZK
APOSPC501107-1G APOSPC501107-250MG APOSPC501107-5G
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₇FN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18826339
CAS číslo: 757247-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III