Tisk…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501105-1G PC501105-250MG
APOSPC501105-1GEA 14880 CZK
APOSPC501105-1G APOSPC501105-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249.143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194459
CAS číslo: 1214331-77-7