Tisk…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501103-1G PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA 11180 CZK
APOSPC501103-1G APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185779
CAS číslo: 105003-99-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III