Tisk…
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 6680 CZK
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176518
CAS číslo: 1208077-18-2