Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Diamino-5-bromo-6-fluorobenzotrifluoride
PC50108-1G PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA 12830 CZK
APOSPC50108-1G APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₅BrF₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28515424
CAS číslo: 1820706-93-1