4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G
PC50106-250MG
PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA
10750
CZK
APOSPC50106-1G
APOSPC50106-250MG
APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₃BrF₄N₂O₂ MW: 303.009 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28515422 CAS číslo: 1820687-67-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |