Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501055-1G PC501055-250MG
APOSPC501055-1GEA 18620 CZK
APOSPC501055-1G APOSPC501055-250MG
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 95%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆F₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28154972
CAS číslo: 1217303-38-2