Tisk…
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501051-1G PC501051-250MG
APOSPC501051-1GEA 1350 CZK
APOSPC501051-1G APOSPC501051-250MG
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20723094
CAS číslo: 153505-33-0