Tisk…
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 20770 CZK
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆ClFN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18804697
CAS číslo: 132915-81-2