Tisk…
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,3-diamino-4-fluorobenzene
PC501049-1G PC501049-250MG PC501049-5G
APOSPC501049-1GEA 14190 CZK
APOSPC501049-1G APOSPC501049-250MG APOSPC501049-5G
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Bromo-6-fluorobenzene -1,2-diamine
Vzorec: C₆H₆BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28154969
CAS číslo: 1805502-21-9