Tisk…
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 18520 CZK
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃BrClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01658359
CAS číslo: 39215-09-3