1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50098-10G
PC50098-1G
PC50098-5G
APOSPC50098-10GEA
32930
CZK
APOSPC50098-10G
APOSPC50098-1G
APOSPC50098-5G
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene 95%
1,2-Bis(trifluoromethyl)-4-methylbenzene
Vzorec:
C₉H₆F₆ MW: 228,134 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14525508 CAS číslo: 716-25-6 |