3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500935-1G
PC500935-250MG
PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA
1740
CZK
APOSPC500935-1G
APOSPC500935-250MG
APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₉BrF₂O MW: 251,068 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12768652 CAS číslo: 864054-55-7 UN: 3265 ADR: 8,III |