3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500934-1G
PC500934-250MG
PC500934-5G
APOSPC500934-1GEA
9100
CZK
APOSPC500934-1G
APOSPC500934-250MG
APOSPC500934-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₀F₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12807610 CAS číslo: 1184667-43-3 |