Tisk…
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500930-1G PC500930-250MG PC500930-5G
APOSPC500930-1GEA 10980 CZK
APOSPC500930-1G APOSPC500930-250MG APOSPC500930-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12807548
CAS číslo: 467458-98-6