Tisk…
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500919-1G PC500919-5G
APOSPC500919-1GEA 5630 CZK
APOSPC500919-1G APOSPC500919-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2-Difluoroethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699093
CAS číslo: 1160246-19-4