Tisk…
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 5660 CZK
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.041 g/mol
Bod varu: 133 °C (5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036116
CAS číslo: 946605-55-6