2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50087-1G
PC50087-250MG
APOSPC50087-1GEA
9960
CZK
APOSPC50087-1G
APOSPC50087-250MG
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
2,6-Difluoro-3-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₂F₂N₂O₂ MW: 160.078 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11044323 CAS číslo: 58602-02-1 |