3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500842-1G
PC500842-5G
APOSPC500842-1GEA
8200
CZK
APOSPC500842-1G
APOSPC500842-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04967196 CAS číslo: 35480-48-9 |