Tisk…
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50084-250MG PC50084-1G
APOSPC50084-250MGEA 7050 CZK
APOSPC50084-250MG APOSPC50084-1G
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
2,4-Difluoro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂F₂N₂O₂
MW: 160,078 g/mol
Bod tání: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18802742
CAS číslo: 60186-14-3