Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500832-1G PC500832-5G
APOSPC500832-1GEA 8140 CZK
APOSPC500832-1G APOSPC500832-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08556302
CAS číslo: 35480-46-7