Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500830-1G PC500830-5G
APOSPC500830-1GEA 6980 CZK
APOSPC500830-1G APOSPC500830-5G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09859324
CAS číslo: 56935-77-4